Key Documents
L409715
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H17N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
387.467
MDL number:
기타 정보