Key Documents
L320242
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H11ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
282.732
MDL number:
기타 정보