Key Documents
L223212
2-AMINO-1-(3-CYANO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIEN-2-YL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23FN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
458.562
MDL number:
기타 정보