Key Documents
L169366
4-HYDROXY-6-METHYL-3-(1H-PYRAZOL-3-YL)-2H-PYRAN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H8N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.176
MDL number:
기타 정보