Key Documents
L131253
N-(4-CHLOROPHENYL)-N'-(2-HYDROXY-1,1-DIMETHYLETHYL)UREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H15ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.707
MDL number:
기타 정보