Key Documents
GF90800670
Aluminum/Magnesium
foil, Al97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, diameter 4 mm, temper as rolled
동의어(들):
AL010270
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 908-006-70
직경
4 mm
두께
0.50 mm