Key Documents
GF85133055
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
500mm rod, 10.0mm diameter
동의어(들):
FE027920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 851-330-55
길이 × 직경
500 mm × 10.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy