Key Documents
GF84746650
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, wall thickness 0.5 mm, length 85 mm
동의어(들):
AL607062
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 847-466-50
길이
85 mm
O.D.
3.0 mm
벽 두께
0.5 mm