Key Documents
GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
동의어(들):
FA145116
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 729-061-27
길이
200 m
직경
0.5 mm