Key Documents
GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
동의어(들):
SI637950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 715-189-89
길이
100 mm
직경
5.0 mm