Key Documents
GF70622096
Beryllium
foil, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
동의어(들):
BE000230, Glucinium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Be
CAS Number:
Molecular Weight:
9.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
foil
autoignition temp.
1198 °F
제조업체/상표
Goodfellow 706-220-96
저항도
4.46 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 25 mm
두께
0.125 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Be]
InChI
1S/Be
InChI key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable