문서
GF67242843
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm, wall thickness 0.13 mm
동의어(들):
FF217199
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 672-428-43
길이
1000 mm
O.D.
1.65 mm
벽 두께
0.13 mm