문서
GF56765807
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607955
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 567-658-07
길이
50 mm
직경
32 mm