Key Documents
GF50504554
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
동의어(들):
PD035160
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 505-045-54
길이
0.1 m
직경
1.0 mm