Key Documents
GF27655140
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
동의어(들):
AL603100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
97.5%
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 276-551-40
크기
25 × 25 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)