Key Documents
GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 195-448-67
길이
100 mm
직경
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable