Key Documents
GF10509678
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 100 mm
동의어(들):
CY267945
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 105-096-78
길이
100 mm
직경
28 mm