문서
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
동의어(들):
W 603100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31191518
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 070-071-16
크기
100 × 100 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable