Key Documents
GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
동의어(들):
NB546010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 028-955-32
중량
200 g
최대 입자 크기
150 μm