설명
With Spout
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213115407
cylinder capacity
900 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences