Key Documents
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
동의어(들):
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 라인
TentaGel
Quality Level
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.40 mmol/g loading
입자 크기
140-170 μm
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
법적 정보
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable