양식
crystals
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.8 mmol/g loading
입자 크기
80-160 μm
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids