주요 문서
793833
Sigma-Aldrich
Methylammonium triiodoplumbate(II) precursor solution
greener alternative
40 wt. % in DMF
동의어(들):
Methanamine, triiodoplumbate(1−), Methylamine triiodoplumbate(1−), Methylammonium triiodoplumbate(1−), Plumbate(1−), triiodo-, hydrogen, compound with methanamine (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
[CH3NH3]+[PbI3]-
Molecular Weight:
619.98
UNSPSC 코드:
12352302
양식
solution
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
40 wt. % in DMF
refractive index
n20/D 1.520
density
1.368 g/mL at 25 °C
λmax
321 nm
환경친화적 대안 카테고리
애플리케이션
Methylammonium lead iodide is a well studied precursor for the deposition of perovskite active layers for advanced photovoltaics
이 페이지에는 기계 번역된 텍스트가 포함되어 있습니다.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.0 °F
Flash Point (°C)
60.56 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)