문서
764094
Sigma-Aldrich
1,8-Dibromonaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
285.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder or crystals
mp
105-110 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc2cccc(Br)c12
InChI
1S/C10H6Br2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI key
DLXBGTIGAIESIG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable