동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
기술
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i12+1;
InChI key
URQQEIOTRWJXBA-SFFPXEBQSA-N