Key Documents
411140
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
동의어(들):
(+)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CF3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
176.14
Beilstein:
2327547
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +31.3±0.5°, neat
광학 순도
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m0/s1
InChI key
VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter