Key Documents
408948
Sigma-Aldrich
Isodecyl methacrylate
95%
동의어(들):
Bisomer IDMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2C10H21
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
형태
liquid
포함
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
126 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
InChI key
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1