Key Documents
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
유형
for hydrogen storage
SMILES string
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
InChI key
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable