주요 문서
263036
Sigma-Aldrich
Dysprosium
powder, ~40 mesh, 99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Dy
CAS Number:
Molecular Weight:
162.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9%
양식
powder
저항도
89 μΩ-cm, 20°C
입자 크기
~40 mesh
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)