문서
210196
Sigma-Aldrich
Barium manganate
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BaMnO4
CAS Number:
Molecular Weight:
256.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
90%
형태
powder and chunks
density
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
InChI key
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Useful for the selective oxidation of diols.
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)