문서
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
동의어(들):
Deuteroperchloric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DClO4 / D2O
CAS Number:
Molecular Weight:
101.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
반응 적합성
reagent type: oxidant
농도
68 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.4165
density
1.680 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
픽토그램
Flame over circleCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup