문서
176710
Sigma-Aldrich
Deuterium bromide solution
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DBr/D2O
CAS Number:
Molecular Weight:
101.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
형태
liquid
농도
47 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
bp
126 °C (lit.)
density
1.537 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable