HPLCによるエネルギードリンクの分析、Ascentis Express HILICおよびELSD使用
材料
分析カラム
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid) [B] water [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ELSD, 55° C, 3.5 bar nitrogen
injection
2 μL
sample
Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile