Merck
GCによる-アンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX G-DP
GCによる-アンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DP suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
DL-Amphetamine sulfate salt
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩
DL-Amphetamine hydrochloride
analytical standard
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
GCによるアンフェタミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-PN
suitable for GC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-DPキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven
140 °C
detector
FID, 250 °C
inj. temp.
250 °C
carrier gas
helium, 2.7 mL/min., constant flow
injection
1 μL, 80:1 split
liner
4 mm I.D., FocusLiner
sample
4 mg/mL each compound in methylene chloride
peak 1: d-amphetamine (N-TFA derivative)
peak 2: l-amphetamine (N-TFA derivative)
詳細
アナリシスノート
CHIRALDEX G-PN、130°Cを用いた溶出順序の逆転(l、d)(G005053参照)。