戻る
ジアミノフルオレセイン-FMジアセタート
ニックネーム:
4-アミノ-5-(N-メチルアミノ)-3',6'-ビス(アセチルオキシ)-2',7'-ジフルオロ-スピロ[イソベンゾフラン-1(3H),9'-[9H]キサンテン]-3-オン, DAF-FM DA
実験式(ヒル表記法):
C
25
H
18
F
2
N
2
O
7
CAS番号:
254109-22-3
分子量:
496.42
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
probes (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
物理的形状
純度
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
D1946
ジアミノフルオレセイン-FMジアセタート,
≥98% (HPLC)
表示
価格を表示
251520-M
ジアミノフルオレセイン-FMジアセタート,
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.