戻る
p-
Nitroblue Tetrazolium Chloride
ニックネーム:
p-
Nitroblue Tetrazolium Chloride
実験式(ヒル表記法):
C
40
H
30
Cl
2
N
10
O
6
CAS番号:
298-83-9
分子量:
817.64
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
色
分子量
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
484235
p-
Nitroblue Tetrazolium Chloride,
NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).