Merck
1724350
USP
Zaleplon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[3-(3-シアノピラゾロ-[1,5-a]ピリミジン-7-イル)フェニル)-N-エチルアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15N5O
CAS番号:
分子量:
305.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zaleplon
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
InChI Key
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zaleplon USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Zaleplon Capsules
生物化学的/生理学的作用
ザレプロンはGABAAレセプターのベンソジアゼピン部位に作用する非ベンゾジアゼピン系のアゴニストであり、鎮静薬、睡眠薬です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1724350-200MG:4548173369914