Merck
1598813
USP
ラズベリーケトン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノン, Frambione, NSC 26515, ラズベリーケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
776080
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
raspberry ketone
メーカー/製品名
USP
mp
81-85 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
InChI Key
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Raspberry ketone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dobutamine Hydrochloride
  • Ractopamine Hydrochloride Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1598813-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meyliana Wulandari et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 803-812 (2014-07-25)
This paper describes the synthesis of novel molecularly imprinted polymers (MIPs), prepared by a noncovalent imprinting approach, for cleanup and preconcentration of curcumin (CUR) and bisdemethoxycurcumin (BDMC) from medicinal herbal extracts and further analysis by high-performance liquid chromatography with fluorescence