Merck
1572536
USP
プロポフォール関連化合物A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,3′-5,5′-テトライソプロピルジフェノール, ジプロポフォール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34O2
CAS番号:
分子量:
354.53
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propofol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
InChI Key
QAISRHCMPQROAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
Propofol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propofol
  • Propofol Injectable Emulsion
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3