Merck
1568040
USP
プログアニル 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16ClN5·HCl
CAS番号:
分子量:
290.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
proguanil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
InChI Key
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Proguanil hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
Chlorguanide (proguanil) is combined with atovaquone for malaria prophylaxis. The two compounds act synergistically to inhibit the plasmodial dihydrofolate reductase (DHFR) and interrupt the electron transport chain. Mutations in DHFR account for the development of resistant strains.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1568040-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rasmus Steen Pedersen et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 41(11), 870-878 (2014-08-15)
The aim of the present study was to determine the impact of CYP2C19*17 on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the active metabolite of clopidogrel and the pharmacokinetics of proguanil. Thus, we conducted an open-label two-phase cross-over study in 31 healthy