Merck
1370360
USP
Lorazepam Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
305.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lorazepam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCc1nc(-c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
InChI
1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
InChI Key
FKDMILITBFQKKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1370360-25MG:
試験成績書(COA)