APIファミリー
isopropamide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
I.CC(C)[N](C)(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C23H33N2O.HI/c1-18(2)25(5,19(3)4)17-16-23(22(24)26,20-12-8-6-9-13-20)21-14-10-7-11-15-21;/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3,(H2,24,26);1H
InChI Key
ZTDSVARXIUOODA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1350002-200MG:4548173996981