Merck
1134186
USP
Cilostazol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H45N9O2
CAS番号:
分子量:
575.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cilostazol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(CC1)N(CCCCC2=NN=NN2C3CCCCC3)C(C1=C4)=CC=C4OCCCCC5=NN=NN5C6CCCCC6
InChI
1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2
InChI Key
GVMLJEUDNKNZAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cilostazol Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1134186-50MG:
試験成績書(COA)