Merck
1043819
USP
アスパラギン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-アスパラギン酸, (S)-(+)-アミノコハク酸, (S)-アミノブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
133.10
Beilstein:
1723530
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aspartic acid
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用するためのアスパラギン酸USP標準品。 
薄層クロマトグラフィーを使用したグルタミン酸および粉末イラクサ抽出物の不純物分析時のシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
速いシナプス興奮を伝える主要な神経伝達物質です。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1