Merck
PHL84752
Procyanidin A4
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-(−)-catechin, Proanthocyanidin A4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H24O12
CAS番号:
分子量:
576.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84752-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)