テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 10 mm I.D., 10 μm particles (567208-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
flow rate: 4.7 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 24.5 μL
sample: Cat. No. P2693
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)