Merck
73424
Supelco
N,N′-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide)
analytical standard
別名:
Antioxidant 1098
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H64N2O4
CAS番号:
分子量:
636.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(CCC(NCCCCCCNC(CCC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)=O)=O)=C1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
73424-BULK:
73424-VAR:
73424-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート