Merck
72812
Supelco
2-シアノ-3,3-ジフェニルアクリル酸エチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
277.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
≥95-100 °C
97-99 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
InChI Key
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
72812-VAR:
72812-100MG:
72812-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)