物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
7.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
表面被覆率
3.4 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
マトリックス
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Excellent reproducibility
- Faster separation of strongly hydrophobic analytes than C18 columns
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Exceptional peak shapes for basic and acidic compounds
- Compatible with low organic/highly aqueous mobile phases
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート