品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 25 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)C(C(C3Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl9/c11-3-1-2(4(12)5(3)13)9(17)7(15)6(14)8(1,16)10(9,18)19/h1-5H
InChI Key
OCHOKXCPKDPNQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
442811:4548173370897
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)